Fontos dokumentumok
Z744068
FoilSeal Extra Thick Sealing Foil
aluminum, sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NC.01
material
aluminum
sterilitás
sterile
Jellemzők
RNase and DNase free
kiszerelés
case of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
Excel Scientific F2S-50
parameter
-40 °C temp. range (120 °C)
Sz × H
78 mm × 128 mm
Jogi információk
FoilSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)