Yes, this product is compatible with standard permanent markers.
Z743683
Tough-Tags™, sidewall
white, L × W 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 1000 Roll
Szinonimák:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
Méret kiválasztása
16 600,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
16 600,00 Ft
Javasolt termékek
kiszerelés
pkg of 1000 Roll
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech TT-SWALL
technika/technikák
cryopreservation: suitable
H × Sz
1.50 in. × 0.25 in.
szín
white
Related Categories
Általános leírás
- Temperature resistant from -40°C to 150°C
- Accept many marking instruments
- Sized perfactly to fit microplate sidewalls
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
-
Is it possible to label these with a standard permanent marker?
1 answer-
Helpful?
-