Fontos dokumentumok
Z743490
Aluminum heating/cooling block
for 5 mL tubes, 32-wells
Szinonimák:
dry block, tube cooling block, tube heating block
About This Item
UNSPSC kód:
41102404
NACRES:
NB.77
Jellemzők
for 5 mL tubes, 32-wells
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Diversified Biotech CHAM-4000
Általános leírás
Each Cooling Chamber is a solid aluminum block that surrounds inserted tubes to guarantee sustained hot or cold temperatures.