Fontos dokumentumok
1.05637
Supelco
PLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄+₃₆₆, 2 mm
pkg of 12 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
About This Item
UNSPSC kód:
41115711
NACRES:
NB.21
material
glass support
silica gel 60 matrix
Minőségi szint
Jellemzők
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
kiszerelés
pkg of 12 plates
technika/technikák
thin layer chromatography (TLC): suitable
rétegvastagság
2 mm
lemez H × Sz
20 cm × 20 cm
pórusméret
60 Å medium pore diameter
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
12 Glass plates 20 x 20 cm
Kapcsolódás
Replaces: 5637; 5637-7