Z740089
BRAND® pipette tips
volume 1-10 mL, bulk, XXL
Szinonimák:
1-10mL, micropipette tips, pipette tips, tips
About This Item
Javasolt termékek
material
colorless
colorless polypropylene tip
polypropylene
sterilitás
sterile; autoclaved
Jellemzők
bulk, XXL
kiszerelés
pack of 1000 ea (10 bags of 100)
gyártó/kereskedő neve
BRAND 702604
maximum térfogat
10 mL
térfogat
1-10 mL
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- CERTIFIED LIFE SCIENCE QUALITY: Virgin raw materials, Manufactured under controlled room conditions, Intensive in-process controls, Visual inspections, Batch management, Final product inspection, Proven functionality
- Perfect fit for the Transferpette® micropipette and many other pipettes.
- The tip system for all requirements.
- BRAND pipette tips and filter tips as well as the corresponding TipBoxes are autoclavable at 121 °C (2 bar) acc. DIN EN 285.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)