Fontos dokumentumok
Z724629
Hettich® adapter for 50 mL round bottom tubes
pack of 1 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Holds 50 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1634
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 1016, 1137 (rotors)
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG