Fontos dokumentumok
EP5895175007
Eppendorf® FA-6x250 rotor
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
Szinonimák:
Eppendorf Rotor
About This Item
UNSPSC kód:
41103900
NACRES:
NB.82
Jellemzők
for 6 x 250 mL tubes incl. QuickLock rotor cover, aerosol-tight, Centrifuge 5910 R/5920 R
kiszerelés
case of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Eppendorf® 5895175007
parameter
10,000 rpm speed
tárolási hőmérséklet
room temp
Jogi információk
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)