Fontos dokumentumok
Z721603
EZ-Pierce films
sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.22
material
polyethylene film
sterilitás
sterile
Jellemzők
piercable
gyártó/kereskedő neve
Excel Scientific EZPS-25
Hosszúság
146.1 mm
Sz × H
8.26 cm × 14.61 cm
Szélesség
82.6 mm
Általános leírás
  • Easily pierceable.
  • 70 μm thick, polyethylene with acrylic adhesive.
  • EZ-Pierce films allow direct sample recovery with single or multichannel pipettors and robotic probes.
  • Dimensions are 82.6 mm by 142.9 mm for 96 well plates.
Jogi információk
EZ-Pierce is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)