Fontos dokumentumok
Z721492
ThermalSeal® MiniStrips
pack of 200 ea (50 x sheets of 4)
About This Item
UNSPSC kód:
41122410
NACRES:
NB.22
material
polypropylene film
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
piercable: no
kiszerelés
pack of 200 ea (50 x sheets of 4)
gyártó/kereskedő neve
Excel Scientific TS-2x8-50
technika/technikák
PCR: suitable
Hosszúság
103.2 mm
Sz × H
1.9 cm × 10.32 cm
Szélesség
19 mm
Általános leírás
ThermalSeal MiniStrips films are identical to ThermalSeal films, but designed for sealing only one or two 8 well rows at a time on PCR plates. Each film is 19.0 x 103.2 mm, including two removable positioning tabs. The long dimension with tabs removed is 82.6 mm.
Note:
Each package of 200 contains 4/sheet.
Jogi információk
MiniStrips is a trademark of Excel Scientific, Inc.
ThermalSeal is a registered trademark of Excel Scientific, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)