Fontos dokumentumok
Z719390
Sorenson low binding aerosol barrier tips
MicroReach Guard, maximum volume 10 μL
Szinonimák:
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, low bind tip, pipet tip
About This Item
UNSPSC kód:
41121601
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Sorenson 38000T
maximum térfogat:
10 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
DNase free
RNase free
barrier
kiszerelés:
pack of 96 ea (Racked)
rack of 96
material
colorless
polypropylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier
kiszerelés
pack of 96 ea (Racked)
rack of 96
gyártó/kereskedő neve
Sorenson 38000T
maximum térfogat
10 μL
kötéstípus
low binding surface
Általános leírás
Tips feature a new surface technology designed for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results or for critical small volume protocols that require a high degree of accuracy. Ideal for molecular biology applications, such as PCR. Inert hydrophobic barrier prevents pipettor contamination.
Jogi információk
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)