Fontos dokumentumok
Z673412
KDS stainless steel syringes
volume 20 mL, pressure 700-1500 psi
Szinonimák:
stainless steel syringes
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
leírás
with Luer lock
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
KD Scientific 780816
parameter
700-1500 psi pressure
H × külső átmérő
4.73 in. (120 mm) × 0.88 in. (22.2 mm)
térfogat
20 mL
Általános leírás
These rugged #316 stainless steel syringes are a perfect complement to the KDS 410 high pressure syringe dispenser. They eliminate the problem of breaking glass syringes when using high pressures. Compatibility with most chemicals is assured as wetted parts are #316 stainless steel, Viton® for the 20, 50 and 100 mL sizes, and Perfluoroelastomer for the 8 mL size.
Tulajdonságok és előnyök
  • Compatible with most syringe pumps
  • Fully autoclavable
  • Good resistance to most chemicals
  • Safe solution when using high pressure dispensing
Jogi információk
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)