Fontos dokumentumok
Z659800
Bandelin SONOREX SUPER with built-in heating Ultrasonic baths
Bandelin RK 514 BH, capacity 18.7 L
Szinonimák:
heated ultrasonic bath sonicator, heated ultrasonic cleaning bath
Méret kiválasztása
1 EA
1 040 000,00 Ft
1 040 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
1 040 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41103706
NACRES:
NB.74
1 040 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V
Jellemzők
CE compliant
HF-peak output max. W/per. = 2 × 450
drain ball cock ½"
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bandelin RK 514 BH
elérhetőség
not available in USA and Canada
fűtőkapacitás
600 W
H × Sz × Mé
325 mm × 300 mm × 200 mm
kapacitás
18.7 L
Általános leírás
PZT-large area transducers produce the high-powered ultrasonic intensity throughout the entire oscillating tank. Concentrated ultrasonic energy without irritating surface waves. Constant power and automatic frequency control always ensure optimum distribution of ultrasonic energy and reproducible results, regardless of the sizes of the pieces to be cleaned. Especially intense due to the advantageous frequency of 35 kHz.
  • PZT-large area oscillating systems
  • HF-Frequency 35 kHz
  • Timer 1-15 minutes and continuous operation
  • H-types with built-in heating, 30-80°C (86 to 176°F) thermostatically adjustable
  • Oscillating tank of stainless steel
  • Housing of stainless steel - drip proof
  • Drain cock included for easy emptying (from RK 103 H upward)
  • SONOREX SUPER units are RFI-proof and CE marked
Jogi információk
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)