Fontos dokumentumok
DWK261313609
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (35 mL), straight rim, tube diam. (25 mm) , External Thread
Szinonimák:
261313609
About This Item
UNSPSC kód:
41121700
NACRES:
NB.17
material
borosilicate glass
sterilitás
sterile; autoclaved
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
case of 50 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 261313609
cső átmérő
(25 mm) , External Thread
csőtérfogat
(35 mL)
Általános leírás
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)