Fontos dokumentumok
BR114516
BRAND® test tube, graduated, glass
capacity 20 mL, with PP-stopper NS 14/23
Szinonimák:
Test tubes, Tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121700
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass tube
cap (taper)
colorless tube
polypropylene cap
round bottom
white cap
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations
neck thread Push fit
with PP-stopper NS 14/23
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 114516
kapacitás
20 mL
átmérő × H
17 mm × 200 mm
cső átmérő
17 mm
szerelvény
(NS 14/23)
Általános leírás
Graduation of approx. volume and inscriptions in high contrast white enamel. Wall thickness approx. 1.2 mm.
Tulajdonságok és előnyök
  • BRAND® graduated test tubes are versatile to fit most laboratory applications.
  • Manufactured from clear borosilicate glass for easy viewing of contents.
  • Includes a polypropylene cap for optimal sample recovery.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)