Fontos dokumentumok
Z652229
Hettich® MIKRO 120 centrifuge accessories
adapter for 1.5 ml tubes 11x28 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.22
leírás
for use with 1252-A, 1258-A, 2434, 2437, 1195-A, 1189-A, 1158-L, 1154-L, 1555, 1552, 1553, 1789-A, 4790-A, 4489-A, 1226-A, 1213-A, 2428
Jellemzők
Holds 1.5 mL tubes
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 2031
technika/technikák
centrifugation: suitable
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG