Fontos dokumentumok
Z652180
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge accessories
for MIKRO 200/200R and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Bio-containment lid for rotors 1420, 2424, 2426; 2430
About This Item
UNSPSC kód:
41103913
NACRES:
NB.22
Jellemzők
autoclavable aerosol tight
gyártó/kereskedő neve
Hettich 2425
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with MIKRO 200/200R
for use with UNIVERSAL 320/320R
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
szükséges, de nincs biztosítva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)