Fontos dokumentumok
Z623490
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220/220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 24 place
About This Item
UNSPSC kód:
41103900
NACRES:
NB.22
Jellemzők
capacity 0.2 ‑ 2.0 mL
lid
to hold 24 x Adaptors (Models 2023, 2024, 2031)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1195-A
parameter
31,514 max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)