Z614475
Vivaspin 6 centrifugal concentrator
MWCO 10 kDa
Szinonimák:
Spin Concentrator, Vivaspin 6
About This Item
Javasolt termékek
material
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
leírás
PES membrane
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
holdup volume 10 μL
kiszerelés
package of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Sartorius VS0602
parameter
10000 × g max. centrifugal force
hirtelen megállási térfogat
30 μL
membránfelület
2.5 cm2
csőméret
~15 mL
hasznos térfogat
6 mL
pórusméret
10 kDa MWCO
Általános leírás
- Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
- Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
- Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)