Fontos dokumentumok
S6268
Sigma-Aldrich
Sigma Pasteur pipettes
non-plugged, L 9 in.
Szinonimák:
Pasteur Pipette
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
material
glass
sterilitás
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
Hosszúság
9 in.
Alkalmazás
Sigma Pasteur pipettes have been used to transfer embryos and manipulate human embryonic stem cell lines (hESC).
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Derivation of Human Embryonic Stem Cell Lines from Poor Quality Embryos
Ronak S, et al.
Methods in Molecular Biology, 151?161-151?161 (2012)