Fontos dokumentumok
Z255688
Sigma-Aldrich
NMR pipette
tip L 9 in.
Szinonimák:
extended tip pipette
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
SB.32
material
glass
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
kiszerelés
pack of 100 ea
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Wilmad 803A
csúcs H
9 in.
cső külső átmérő
~3 mm
Általános leírás
  • Extended tip NMR pipettes are ideal for retrieving and adding liquid samples in the NMR tubes, long neck volumetric flasks, or chromatography columns.
  • Manufactured from high-quality, clear borosilicate glass.
  • The tubes are resistant to most solvents
  • Pipette design facilitates optimal product recovery and prevents sample loss.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)