Fontos dokumentumok
Z601381
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Fixed Angle Rotor, 6 place
About This Item
UNSPSC kód:
41103900
NACRES:
NB.82
Jellemzők
capacity 7 ‑ 50 mL
to hold 6 x 50 mL tubes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1016
parameter
4,025 max. RCF
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with centrifuge models MIKRO 220/220R
Általános leírás
  • compatible with the MIKRO 220R Centrifuge only
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG