Fontos dokumentumok
Z652113
Hettich® MIKRO 200/200R centrifuge
MIKRO 200R, AC/DC input 240 V AC
Szinonimák:
centrifuge hettich, micro centrifuge
About This Item
UNSPSC kód:
40161701
NACRES:
NB.78
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
, EuroPlug
, Schuko plug
, UK plug
Jellemzők
CE compliant
cooling
refrigerated
gyártó/kereskedő neve
Hettich 2405
parameter
temp. range at -10-40 °C
15000 rpm
21382 rpm
technika/technikák
centrifugation: suitable
Ma × Sz × Mé
260 mm (10.25 in.) × 281 mm (11 in.) × 547 mm (21.5 in.)
súly
28 kg (61.75 lb)
Általános leírás
  • Standard micro centrifuge
  • Available in non-refrigerated (200) and refrigerated (200R) versions
  • Capacity: 24 x 1.5/2.0 mL
  • Max RPM/RCF: 14,000/18,626 (fixed angle)
  • Choice of 24 or 30 place rotor or PCR strip rotor or Cryo tube rotor
  • Bio-containment, autoclavable; phenol resistant lids available
  • Fast cool function: down to +4°C in 10-15 minutes
  • CE Compliant
Kiszerelés
CSA or cTUVus Label for Canada (SCC)
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)