Fontos dokumentumok
Z617717
Greiner Sapphire PCR tubes, thin wall
PCR tube, 0.5 mL, thin wall, flat cap
Szinonimák:
microcentrifuge tubes, microfuge tubes, Greiner PCR tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41103037
NACRES:
NB.22
material
colorless cap
colorless tube
conical bottom tube (
)
conical bottom
flat cap
polypropylene
polypropylene cap
polypropylene tube
translucent tube
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
RNase and DNase free
graduations: no
kiszerelés
case of 10000 ea (inner pack of 1000)
gyártó/kereskedő neve
Greiner 682201
technika/technikák
PCR: suitable
kupakátmérő
8.1 mm
kapacitás
0.5 mL
Átmérő
7.2 mm
alkalmasság
suitable for (PCR applications)
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Greiner PCR tubes′ thin wall construction promotes optimal heat transfer between the thermocycler block and the reaction mixture. These PCR tubes are certified RNase/DNase free and are non-pyrogenic as well.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)