Fontos dokumentumok
Z614076
Vivaspin 500 centrifugal concentrators
MWCO 50 kDa
About This Item
UNSPSC kód:
41104916
NACRES:
NB.24
Az árazás és az elérhetőség jelenleg nem elérhető
Anyagok
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
leírás
PES membrane
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
holdup volume 5 μL
kiszerelés
package of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Sartorius VS0131
Paraméterek
15000 × g max. centrifugal force
hirtelen megállási térfogat
5 μL
membránfelület
0.5 cm2
csőméret
2.2 mL
hasznos térfogat
500 μL
pórusméret
50 kDa MWCO
Általános leírás
  • Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
  • Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
  • Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Note: Vivaspin 500 μL centrifugal filter units offer a simple one step procedure for sample preparation. They can effectively be used in either swing out or fixed angle rotors.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)