Fontos dokumentumok
Z614084
Vivaspin 500 centrifugal concentrators
MWCO 50 kDa
About This Item
UNSPSC kód:
41104916
NACRES:
NB.24
material:
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
pórusméret:
50 kDa MWCO
hirtelen megállási térfogat:
5 μL
membránfelület:
0.5 cm2
csőméret:
~2.2 mL
hasznos térfogat:
500 μL
sterilitás:
non-sterile
kiszerelés:
package of 100 ea
material
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
leírás
PES membrane
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
holdup volume 5 μL
kiszerelés
package of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Sartorius VS0132
parameter
15000 × g max. centrifugal force
hirtelen megállási térfogat
5 μL
membránfelület
0.5 cm2
csőméret
~2.2 mL
hasznos térfogat
500 μL
pórusméret
50 kDa MWCO
Általános leírás
  • Vivaspin centrifugal concentrators offer the optimal solution to any concentration or buffer exchange application with their broad range of volume capacities and MWCOs.
  • Highest flow rates and recoveries are achieved due to their particular vertical membrane design.
  • Incomparably safe sample handling and convenience is assured by the patented dead-stop technology allowing direct recovery of the concentrate without further re-spin.
Note: Vivaspin 500 μL centrifugal filter units offer a simple one step procedure for sample preparation. They can effectively be used in either swing out or fixed angle rotors.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)