Fontos dokumentumok
Z601179
Hettich® MIKRO 220/220R centrifuge accessories
for MIKRO 220R Centrifuge, Adapter for 50 mL Falcon tubes (29 x 115 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41103911
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Holds 50 mL tubes
kiszerelés
pack of 3 ea
gyártó/kereskedő neve
Hettich 1641
technika/technikák
centrifugation: suitable
kompatibilitás
for use with 1016, 1137 (rotors)
Általános leírás
  • compatible with rotor 1016 (Z601381)
  • rotor 1016 (Z601381) is only compatible with the MIKRO 220R Centrifuge
Jogi információk
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
szükséges, de nincs biztosítva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)