Fontos dokumentumok
Z600733
Hellma® absorption cuvettes, standard cells, semi Micro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
About This Item
UNSPSC kód:
41121813
NACRES:
SB.32
Anyagok
Suprasil® quartz
leírás
2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 114B-QS
Paraméterek
200-2,500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
kamratérfogat
1,400 μL
úthossz
10 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
with PTFE stopper, black side walls and base
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)