Fontos dokumentumok
Z600024
Hellma® absorption cuvettes, semi Micro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
Szinonimák:
Precision Optical Cuvettes
About This Item
UNSPSC kód:
41121813
NACRES:
SB.32
material
optical glass
leírás
2 polished windows
gyártó/kereskedő neve
Hellma 6040-OG
parameter
360-2,500 nm spectral range
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Ma × Sz × Mé
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
kamratérfogat
1,400 μL
úthossz
10 mm
észlelési módszer
photometric
Általános leírás
without lid
Kiszerelés
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Jogi információk
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)