Fontos dokumentumok
Z503576
Sigma-Aldrich
Scienceware® Digi-Max slide caliper
accuracy: ± 0.1 mm
Szinonimák:
Digital Caliper
About This Item
UNSPSC kód:
41111700
NACRES:
NB.79
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H13417-0000
Általános leírás
Has LCD display. Measures with metric or english scale and is self-zeroing. Range: 0 to 150 mm; 0 to 6 in. Accuracy: ± 0.1 mm.
Jogi információk
Digi-Max is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)