Elérhetőségeink
Weboldal kisokos
GYIK
Minőség és szabályozás
Számológépek és alkalmazások
Webináriumok
Vissza
Hellma
®
absorption cuvettes, Micro
Products
Termékkategória
cuvettes (10)
Gyártó
Átmérő (mm)
Magasság (mm)
Térfogat (µL)
Észlelési módszer
Technika
Termékek szűrése
Showing 1-10 of 10
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z600210
Hellma
®
absorption cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
Több
Árazás megtekintése
Z600199
Hellma
®
absorption cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 700 μL
Több
Árazás megtekintése
Z600598
Hellma
®
absorption cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 300 μL
Több
Árazás megtekintése
Z600822
Hellma
®
absorption cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 400 μL
Több
Árazás megtekintése
Z600806
Hellma
®
absorption cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 400 μL
Több
Árazás megtekintése
Z802387
Hellma
®
absorption cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
Több
Árazás megtekintése
Z802492
Hellma
®
absorption cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 500 μL
Több
Árazás megtekintése
Z800015
Hellma
®
absorption cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 1 mm, chamber volume 350 μL
Több
Árazás megtekintése
Z800120
Hellma
®
absorption cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 2 mm, chamber volume 700 μL
Több
Árazás megtekintése
Z800244
Hellma
®
absorption cuvettes, Micro,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 5 mm, chamber volume 1750 μL