Merck
Z688169
HandEvac handheld aspirator
complete operator set
Szinonimák:
Handheld Aspirator, Handheld Vacuum Aspirator, Portable Aspirator
Bejelentkezés a Szervezeti és Szerződéses árazás megtekintéséhez
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41105100
NACRES:
NB.22
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
gyártó/kereskedő neve
Argos 1305032
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
Rapidly remove supernatant from a variety of cell culture or multi-well plates and dishes!
This ergonomic, hand-held aspirator can be used with pasteur pipettes, plastic aspiration pipettes or a variety of adapters for specific applications. A pressure-sensitive button on the top of the unit controls the specific amount of vacuum applied. This prevents the accidental aspiration of cells or supernatant associated with normal vacuum techniques.
Use with standard in-house vacuum source or with the M-Vac or E-Vac aspiration systems. Autoclavable unit is supplied with a single-channel adapter for disposable pipette tips.
Includes: EV526, EV501, EV520 and EV503
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)