Fontos dokumentumok
Z331619
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 50 mL
Szinonimák:
conical flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.43
material
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Csatlakozó
joint ST/NS34/35
joint neckGL 40
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Screw cap
with cap
kiszerelés
case of 6
gyártó/kereskedő neve
BRAND 93170
külső átmérő × Ma
52 mm × 90 mm
kapacitás
50 mL
Általános leírás
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.