Fontos dokumentumok
Z326186
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
kiszerelés
pack of 2
gyártó/kereskedő neve
BRAND
hangerőmérési tartomány
20 mL, accuracy: 0.04 mL
kapacitás
20 mL
Általános leírás
Volumetric flasks, beaded rim. DIN EN ISO 1042, class A, conformity certified. Made from Boro 3.3, calibrated to contain (TC, IN). Marks and inscriptions in high contast blue enamel.
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Egyéb megjegyzések
BR37046 (India)
Jogi információk
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)