Fontos dokumentumok
Z511528
Kimax® heavy-duty wide-mouth, large numbers volumetric flasks - CLASS A
capacity 20 mL
Szinonimák:
92812G-20
About This Item
Javasolt termékek
material
glass
wide-mouth
Csatlakozó
joint ST/NS neck13
joint stopper13
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
class A USP Type I and ASTM E438, Type I
closure type Glass stopper
kiszerelés
pack of 1
case of 6
gyártó/kereskedő neve
Kimble® 92812G-20
tol. measuring range
0.03 mL
kapacitás
20 mL
Általános leírás
Supplied with glass stopper.
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)