Fontos dokumentumok
Z325147
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 10 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
Anyagok
AR-Glas®
Ügynökség
according to DIN 12 691
leírás
amber mark: yes
Jellemzők
class AS with batch number
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 30512
hangerőmérési tartomány
10 mL, accuracy: 0.02 mL
Hosszúság
440 mm
kapacitás
10 mL
Általános leírás
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Egyéb megjegyzések
BR30512 (India)
Jogi információk
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.