Fontos dokumentumok
Z324523
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 10 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Ügynökség
according to DIN ISO 384
Jellemzők
subdivision 1 mL
gyártó/kereskedő neve
BRAND
hangerőmérési tartomány
10 mL
Magasság
90 mm
Általános leírás
Measuring cylinders, low form, short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber duffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. Tolerances according to DIN EN ISO 4788.
Egyéb megjegyzések
BR42008 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)