Fontos dokumentumok
Z324590
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 500 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Ügynökség
according to DIN ISO 384
Jellemzők
subdivision 10 mL
gyártó/kereskedő neve
BRAND
H
250 mm
térfogat
500 mL
Általános leírás
Measuring cylinders, low form, short graduation marks. Made from DURAN®, calibrated to contain (TC, In). With spout and hexagonal base. Graduations and inscriptions in ETERNA amber duffusion stain, particularly resistant to aggressive cleaning methods. Tolerances according to DIN EN ISO 4788.
Egyéb megjegyzések
BR42054 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)