Fontos dokumentumok
WHA10401770
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, sterile, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Szinonimák:
Z697362, cellulose membrane, membrane filter, millipore filter
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.2 μm
Jellemzők:
White Gridded, Sterile Autoclave pack
Átmérő:
47 mm
sterilitás:
non-sterile
kiszerelés:
pkg of 100 ea
Terméknév
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 47 mm, White Gridded, Sterile Autoclave pack
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
White Gridded, Sterile Autoclave pack
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10401770
Whatman Article No. 28415051 (US reference)
Átmérő
47 mm
pórusméret
0.2 μm
Tulajdonságok és előnyök
  • Excellent contrast for easy particle detection
  • High internal surface area for sample adsorption
  • High dirt loading capacity
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure delivers high flow rates
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)