Fontos dokumentumok
F2055
Anti-hFBXW7 antibody , Mouse monoclonal
clone FB407, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-ARCHIPELAGO (Drosophila), Anti-Cdc4 (S. serevisia), Anti-F-box and WD40 domain protein 7, Anti-FBW7, Anti-SEL-10 (C. elegance)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
FB407, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~60 kDa
faj reaktivitás
rat, human, mouse
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
immunocytochemistry: 10-20 μg/mL using human A431 or HeLa cells
indirect ELISA: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using human A431 cell extracts
izotípus
IgG2a
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... FBXW7(55294)
mouse ... Fbxw7(50754)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?