Fontos dokumentumok
WH0004919M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ROR1 antibody produced in mouse
clone 2F8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-MGC99659, Anti-NTRKR1, Anti-dJ537F10.1, Anti-receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2F8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ROR1(4919)
Általános leírás
The protein encoded by this gene is a receptor protein tyrosine kinase that modulates neurite growth in the central nervous system. It is a type I membrane protein and belongs to the ROR subfamily of cell surface receptors. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
ROR1 (-, 294 a.a. ~ 393 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ANCIRIGIPMADPINKNHKCYNSTGVDYRGTVSVTKSGRQCQPWNSQYPHTHTFTALRFPELNGGHSYCRNPGNQKEAPWCFTLDENFKSDLCDIPACGK
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi információk
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services