Fontos dokumentumok
SAB4301614
Sigma-Aldrich
Anti-ROR1
affinity isolated antibody
Szinonimák:
NTRKR1, dJ537F10.1
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:25-1:100
elérési szám
NP_005003
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ROR1(4919)
Immunogen
Synthetic peptide corresponding to a region derived from internal residues of human receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1
Tulajdonságok és előnyök
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Fizikai forma
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1