WH0001019M3
Monoclonal Anti-CDK4 antibody produced in mouse
clone 4F11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CMM3, Anti-MGC14458, Anti-PSKJ3, Anti-cyclin-dependent kinase 4
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4F11, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
rat, mouse, human
technika/technikák
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG1κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CDK4(1019)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Sequence
KPLFCGNSEADQLGKIFDLIGLPPEDDWPRDVSLPRGAFPPRGPRPVQSVVPEMEESGAQLLLEMLTFNPHKRISAFRALQHSYLHKDEGNPE