WH0000427M1
Monoclonal Anti-ASAH1 antibody produced in mouse
clone 2C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-AC, Anti-ASAH, Anti-FLJ21558, Anti-FLJ22079, Anti-N-acylsphingosine amidohydrolase (acid ceramidase) 1, Anti-PHP, Anti-PHP32
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
2C9, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG3κ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ASAH1(427)
Related Categories
Általános leírás
Immunogen
Sequence
PPWTEDCRKSTYPPSGPTYRGAVPWYTINLDLPPYKRWHELMLDKAPMLKVIVNSLKNMINTFVPSGKVMQVVDEKLPGLLGNFPGPFEEEMKGIAAVTD