Fontos dokumentumok
TRUEPVAF
TrueGel3D Polymer
modified for fast gelling (FAST-PVA)
About This Item
Javasolt termékek
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Contains synthetic polymer (PVA) functionalized with maleimide groups for quick gelation
- Non degradable polymer
Komponensek
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Cikkek
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
Protocols
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation