Merck
TRUERGD
TrueGel3D RGD
Integrin Adhesion Peptide
Szinonimák:
3D cell culture matrix
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352207
NACRES:
NA.71
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
RGD sequences on extracellular matrix proteins (fibronectin, vitronectin) promote cell adhesion to cellular integrin receptors. The thiol group on the N-terminus of TrueGel3D® RGD peptide acts as linker to bind RGD motif to the polymer (Dextran/PVA). The conjugated RGD motif on polymer promotes adhesion of cells with appropriate integrin receptors.
TrueGel3D® is a commercially available polymer-based diverse array of scaffolds for 3D in vitro tumor models. The RGD peptide present in these hydrogels enable cell attachment.
Alkalmazás
Polymer with cell adhesion motif (RGD) employed to generate cell-adhesive hydrogel
Tulajdonságok és előnyök
Contains cell adhesion motif RGD (Acetyl-Cys-Doa*-Doa-Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-NH2), which binds to appropriate integrin receptors on cells.
*Doa : 8-amino-3,6-dioxaoctanoic acid
Egyéb megjegyzések
TRUERGD contains RGD degradable polymer lyophilized and water
Jogi információk
TRUEGEL3D is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
L P Ferreira et al.
Acta biomaterialia, 75, 11-34 (2018-05-29)
Three-dimensional multicellular tumor models are receiving an ever-growing focus as preclinical drug-screening platforms due to their potential to recapitulate major physiological features of human tumors in vitro. In line with this momentum, the technologies for assembly of 3D microtumors are
Steven R Caliari et al.
Nature methods, 13(5), 405-414 (2016-04-29)
There is growing appreciation of the role that the extracellular environment plays in regulating cell behavior. Mechanical, structural, and compositional cues, either alone or in concert, can drastically alter cell function. Biomaterials, and particularly hydrogels, have been developed and implemented
Cikkek
TrueGel3D™ synthetic hydrogel can be used to study co-culture of tumor and stromal cells.
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
Fibroblasts that are present in the stroma secrete glycoproteins and polysaccharides to form extracellular matrix. They maintain the structural integrity within the connective tissue and play a key role in cancer, chronic obstructive pulmonary diseases, idiopathic pulmonary fibrosis, scleroderma and several other diseases.
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
Protokollok
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation
TrueGel3D hydrogel enables cell encapsulation for 3D culture, mimicking native tissue environment with chemically defined properties.
TrueGel3D™ is a chemically defined hydrogel for 3D cell growth, facilitating microchannel filling with slow gelation.
Kapcsolódó tartalom