Fontos dokumentumok
TRUEDEXF
TrueGel3D Polymer
Modified for fast gelling (FAST-DEXTRAN),allow cell recovery
About This Item
Javasolt termékek
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
TrueGel3D enzymatic cell recovery solution (TRUEENZ-500UL) is used to dissolve dextran polymers for easy recovery of chemically fixed or live cells for post-culture analyses including RT-PCR, western blots and other molecular biological studies.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Contains dextrose polymer functionalized with maleimide groups for quick gelation
- Degradable polymer
Komponensek
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Troubleshoot TrueGel3D™ hydrogel formation and cell viability issues with RGD-degradable polymer and CD cell-degradable crosslinker.
TrueGel3D™ is a synthetic hydrogels platform for 3D cell culture that aim to mimic the natural extracellular environment for more physiological culture conditions
Protocols
An advanced protocol is available for TrueGel 3D kits for 3D cell culture for peptides concentration or stiffness optimisation