T9693
Trizma® Pre-set crystals
BioPerformance Certified, pH 9.0, average Mw 124.6
Szinonimák:
Tris crystals
About This Item
Javasolt termékek
grade
BioPerformance Certified
Minőségi szint
Forma
crystalline powder
molekulatömeg
average Mw 124.6
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected
endotoxin, tested
total aerobic microbial count, tested
≤0.05 A290
≤0.5% water (Karl Fischer)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
9.00 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
9.0
hasznos pH-tartomány
7.0-9.0
oldhatóság
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
Alkalmazás
Tris has a significant temperature coefficient, so select the mixture to give the desired final pH at the desired temperature.
From 5 °C to 25 °C, the pH decreases an average of 0.03 pH units per °C.
From 25 °C to 37 °C, the pH decreases an average of 0.025 pH units per °C.
If a different concentration is desired, note that there is a concentration effect on the pH of the solution.
Egyéb megjegyzések
Elkészítési megjegyzés
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)