MABT75
Anti-Titin (NT/Z-domain) Antibody, clone 17D11.1
clone 17D11.1, from mouse
Szinonimák:
Titin, Connectin, Rhabdomyosarcoma antigen MU-RMS-40.14
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
17D11.1, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotípus
IgG1κ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TTN(7273)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Cell Structure
Cytoskeleton
Minőség
Immunohistochemistry Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected Titin in human and mouse cardiac muscle tissues.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Analízis megjegyzés
Human and mouse cardiac muscle tissues
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1