Fontos dokumentumok
T7750
2-Thiouracil
≥99%
Szinonimák:
(2-thioxo -2, 3-dihydropyrimidin-4(1H)-one), 2TU, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Teszt
≥99%
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
1 M NaOH: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy
1 M NaOH: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
SMILES string
O=C1NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in the synthesis and characterization of silver colloid and film substrates and their applications in surface-enhanced Raman scattering (SERS)
- to study its electro-oxidation and determination at titanium dioxide (TiO2) nanoparticles-modified gold electrode
- to study the effect of methylation on the deactivation mechanism or the triplet-state dynamics of 2-thiouracil using time-resolved photoelectron spectroscopy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)