Merck
T4787
Tweezers
Style #7, sharp, hooked, non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
Szinonimák:
bent needle tweezers, fine bent forceps, fine bent tweezers
About This Item
UNSPSC kód:
27112105
NACRES:
MA.01
material
non-magnetic alloy (tips may be restraightened when bent)
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Ted Pella 527
méret
115 mm
Általános leírás
Specifically designed for microscopy applications. All are ultra-high precision tools of Swiss manufacture.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)